Acide (3-éthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E0724-1G E0724-5G
TCIAE0724-1GEA 22 EUR InStock
TCIAE0724-1G TCIAE0724-5G
Acide (3-éthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-éthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274219
Numéro CAS: 90555-66-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93fda71bf6617edc3ad4239d6b131d0c3350b556&vid=93fda71bf6617edc3ad4239d6b131d0c3350b556&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité