Acide (3-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
F0404-25G F0404-5G
TCIAF0404-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAF0404-25G TCIAF0404-5G
Acide (3-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236042
Numéro CAS: 768-35-4
EINECS: 476-720-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c3d517cd33a6a822102d3f0475411b279c4380&vid=96c3d517cd33a6a822102d3f0475411b279c4380&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité