Acide (4-bromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Dihydroxy-4-bromophénylborane
TCIAB1858-25GEA 117 EUR InStock
TCIAB1858-25G TCIAB1858-5G TCIAB1858-1G
Acide (4-bromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002104
Numéro CAS: 5467-74-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/24/28933624.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité