Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pentylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA1498-5GEA 228 EUR InStock
TCIAA1498-5G
4-Pentylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Pentylpyridine


Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD02093422
Numéro CAS: 2961-50-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/40/28929540.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité