Glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI
G0317-25G G0317-500G
TCIAG0317-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0317-25G TCIAG0317-500G
Glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240°C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,04491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a5b323cbbe2d463c584d51c654affa9af5ec666&vid=7353d07a229400bf7bf258bb7eeb5ea6cf641fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité