Sulfure de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0176-25ML E0176-100ML
TCIAE0176-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAE0176-25ML TCIAE0176-100ML
Sulfure de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de diéthyle
Formule: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10°C
Numéro MDL: MFCD00009270
Numéro CAS: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
ONU: 2375
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&vid=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité