Oxalate de diéthyle ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAO0120-250MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAO0120-250ML
Oxalate de diéthyle ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Oxalate de diéthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: -41°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00009119
Numéro CAS: 95-92-1
ONU: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03125
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/18/28990418.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (320nm) max. 0.500
Absorbance (330nm) max. 0.150
Absorbance (340nm) max. 0.070
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité