N,N-Diméthylformamide ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Danger
D0939-500ML D0939-100ML
TCIAD0939-500MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0939-500ML TCIAD0939-100ML
N,N-Diméthylformamide ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: -61°C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,03243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=534bcede73214949032949b1b36464729a7dc390&vid=aeafecbaac339073b2aa8a1afc97df165bd6dfd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.9470 to 0.9520 g/mL
Absorbance (270nm) max. 0.80
Absorbance (280nm) max. 0.40
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité