Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formiate de méthyle ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAF0086-100MLEA 44 EUR InStock
TCIAF0086-100ML
Formiate de méthyle ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Formiate de méthyle


Formule: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Point d'ébullition: 32°C
Point de fusion: –100,4 °C
Point d'éclair: -20°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003291
Numéro CAS: 107-31-3
ONU: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 14,06077
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/17/28968717.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (260nm) max. 1.000
Absorbance (270nm) max. 0.030
Absorbance (280nm) max. 0.010

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité