1,2-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexane-1,2-diol
C0480-25G C0480-500G C0480-100G
TCIAC0480-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC0480-25G TCIAC0480-500G TCIAC0480-100G
1,2-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,2-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 104°C
Densité: 0,948 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003861
Numéro CAS: 931-17-9
EINECS: 213-229-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98eb6d7461cbd2f1291ec766e5a3a188b582bc12&vid=c699ebd77312cc97f3754d8381666261e6e1ffb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Melting point 77.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité