1,4-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexane-1,4-diol
C0482-100G C0482-25G C0482-500G
TCIAC0482-100GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC0482-100G TCIAC0482-25G TCIAC0482-500G
1,4-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
1,4-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Densité: 1,17 g/cm³ (21.85 °C)
Numéro MDL: MFCD00001448
Numéro CAS: 556-48-9
EINECS: 209-126-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bccbf43aec6358dbb03aedfcc2dacb53d009851&vid=92d1d1be2985c5eefe82c01a6c8bc1f784258ebb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité