3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0905-25G T0905-500G T0905-100G
TCIAT0905-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0905-25G TCIAT0905-500G TCIAT0905-100G
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (par GC)
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule: C₃H₈O₂S
Point d'ébullition: 139°C
Densité: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&vid=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité