1,1-Dibutoxytriméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour estérification
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Dibutoxytrimethylamine
D1302-25ML D1302-5ML
TCIAD1302-25MLEA 119 EUR InStock
TCIAD1302-25ML TCIAD1302-5ML
1,1-Dibutoxytriméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour estérification
1,1-Dibutoxytriméthylamine
Formule: C₁₁H₂₅NO₂
MW: 203,32 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Densité: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00015249
Numéro CAS: 18503-90-7
EINECS: 242-387-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78703f4e7e905133a15a4c9f1fcb78862eacfe58&vid=0dfc300e0f3da5d374e4f51e8738b061f6fa2e72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité