Pivalate de chlorométhyle ≥99.0% (par GC) agent protecteur d'amines
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
P1012-25G P1012-500G P1012-100G
TCIAP1012-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1012-25G TCIAP1012-500G TCIAP1012-100G
Pivalate de chlorométhyle ≥99.0% (par GC) agent protecteur d'amines
Pivalate de chlorométhyle
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Densité: 1,0387 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00000884
Numéro CAS: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f3ee60c5ee88d97dec88aa2be30387ea5292d9&vid=7be9b8f8140e43c2324dd36131cd5d2a28e7ba0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité