Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA5511-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA5511-5G
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle


Formule: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230,56 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: 68…70 °C
Numéro MDL: MFCD00007248
Numéro CAS: 99-33-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03305
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/13/28932113.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for 1-Butanol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité