Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1262-250GEA 417 EUR InStock
TCIAT1262-250G TCIAT1262-25G
Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
Formule: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265,48 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000679
Numéro CAS: 4422-95-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/03/28995303.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité