4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2390-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT2390-5G TCIAT2390-25G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040906
Numéro CAS: 330-17-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/57/28996157.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité