3-(Diéthylamino)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0470-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD0470-25G
3-(Diéthylamino)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Diéthylamino)phénol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002265
Numéro CAS: 91-68-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/34/28975034.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité