Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1344-25GEA 438 EUR InStock
TCIAT1344-25G TCIAT1344-5G
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024509
Numéro CAS: 328-80-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/71/28995371.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité