2-Fluoromésitylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1201-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM1201-1G TCIAM1201-5G
2-Fluoromésitylène ≥98.0% (par GC)
2-Fluoromésitylène
Formule: C₉H₁₁F
MW: 138,18 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00052365
Numéro CAS: 392-69-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/61/28974961.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité