2-Nitro-9-fluorènone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
N0202-1G N0202-10G
TCIAN0202-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAN0202-1G TCIAN0202-10G
2-Nitro-9-fluorènone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Nitro-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₇NO₃
MW: 225,2 g/mol
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 224.3 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001152
Numéro CAS: 3096-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f5b326e3deaac65ebcd08254a47d3cce8c3a90d&vid=7f5b326e3deaac65ebcd08254a47d3cce8c3a90d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité