Pentacéne, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
P0030-1G P0030-100MG
TCIAP0030-1GEA 269 EUR InStock
TCIAP0030-1G TCIAP0030-100MG
Pentacéne, purifié par sublimation
Pentacéne
Formule: C₂₂H₁₄
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003710
Numéro CAS: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 14,07107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fcca75eca7c6ca50aaf4678d80c520f67766afd&vid=ec5ca7a202e7d990135e840d8470a6c2d2e00190&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
TOF-MS to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité