Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pérylène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP1629-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP1629-1G
Pérylène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Pérylène


Formule: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Point de fusion: 273…278 °C
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
Merck Index: 14,07184
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/76/28992176.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité