Oxyde de dihexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0138-25ML H0138-500ML
TCIAH0138-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAH0138-25ML TCIAH0138-500ML
Oxyde de dihexyle ≥98.0% (par GC)
Oxyde de dihexyle
Formule: C₁₂H₂₆O
Point d'ébullition: 226°C
Densité: 0,8035 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00009525
Numéro CAS: 112-58-3
EINECS: 203-987-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc35ee2bdf89c6551fe2075abd898f31ec850f20&vid=cc35ee2bdf89c6551fe2075abd898f31ec850f20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité