Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphénylthioxostannane ≥97.0% (P) activateur de la synthèse des o-glycosides

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Diphénylétain sulfure

TCIAD2358-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2358-1G
Diphénylthioxostannane ≥97.0% (P) activateur de la synthèse des o-glycosides
Diphénylthioxostannane


Formule: C₁₂H₁₀SSn
MW: 304,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058856
Numéro CAS: 20332-10-9
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) 97.0 to 103.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité