Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB3115-1GEA 282 EUR InStock
TCIAB3115-1G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platine (II)


Formule: C₁₀H₁₄O₄Pt
MW: 393,3 g/mol
Point de fusion: 250…252 °C
Numéro MDL: MFCD00000028
Numéro CAS: 15170-57-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/55/28934555.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Elemental analysis (Carbon) 29.00 to 32.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité