1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 4-Nitro-2-picoline N-oxide, 2-Methyl-4-nitropyridine-N-oxide
M2114-25G M2114-5G
TCIAM2114-25GEA 181 EUR InStock
TCIAM2114-25G TCIAM2114-5G
1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 156 °C
Numéro MDL: MFCD00014625
Numéro CAS: 5470-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6906c928478c023b8c087ca1f146c1f8faeac62f&vid=6906c928478c023b8c087ca1f146c1f8faeac62f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité