1-Oxyde de 2-picoline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpyridine-N-oxide, 2-Picoline N-oxide, 2-Methylpyridine-1-oxide, 2-Methylpyridine 1-oxide
P0418-25G P0418-500G
TCIAP0418-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0418-25G TCIAP0418-500G
1-Oxyde de 2-picoline ≥99.0% (par GC)
1-Oxyde de 2-picoline
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Numéro MDL: MFCD00006199
Numéro CAS: 931-19-1
EINECS: 213-230-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité