Solution étalon de scandum: 1000 mg/l Sc dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
86708.180EA 127 EUR InStock
86708.180 86708.260
Solution étalon de scandum: 1000 mg/l Sc dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de scandium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité