(S)-(-)-Lactate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
L0163-25G L0163-500G L0163-100G
TCIAL0163-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0163-25G TCIAL0163-500G TCIAL0163-100G
(S)-(-)-Lactate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-Lactate de méthyle
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00064265
Numéro CAS: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&vid=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité