(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: (S)-(+)-Phényléthane-1,2-diol
TCIAP1151-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1151-1G TCIAP1151-5G
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00066256
Numéro CAS: 25779-13-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/79/28991779.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +42.0 deg (C=3, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité