Bromure de 2-bromoéthylammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0591-25G B0591-500G B0591-100G
TCIAB0591-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0591-25G TCIAB0591-500G TCIAB0591-100G
Bromure de 2-bromoéthylammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Bromure de 2-bromoéthylammonium
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012886
Numéro CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649f03a9cf7c4bff37af44e912d6021a536574de&vid=649f03a9cf7c4bff37af44e912d6021a536574de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité