Acide (4-bromophénoxy)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromophenoxyacetic acid
B2746-25G B2746-5G
TCIAB2746-25GEA 103 EUR InStock
TCIAB2746-25G TCIAB2746-5G
Acide (4-bromophénoxy)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-bromophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
MW: 231,05 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161.4…161.8 °C
Numéro MDL: MFCD00093070
Numéro CAS: 1878-91-7
EINECS: 217-530-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1897e4544c0d822ac9de1ea95b0b3479fbd37358&vid=1897e4544c0d822ac9de1ea95b0b3479fbd37358&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité