α-Bromo-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: m-(Bromométhyl)benzonitrile3-(Bromométhyl)benzonitrile
TCIAC1665-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1665-5G TCIAC1665-25G
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 90…93 °C
Numéro MDL: MFCD00001809
Numéro CAS: 28188-41-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/80/28938880.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité