4-Phénylbenzyle bromure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Bromomethyl)biphenyl, 4-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, p-(Bromomethyl)biphenyl
B1847-25G B1847-5G
TCIAB1847-25GEA 138 EUR InStock
TCIAB1847-25G TCIAB1847-5G
4-Phénylbenzyle bromure ≥98.0% (par GC)
4-Phénylbenzyle bromure
Formule: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,13 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00017869
Numéro CAS: 2567-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a24c01b09b2359c85ec89066751ca36e4ec961ae&vid=a24c01b09b2359c85ec89066751ca36e4ec961ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité