2-Phénoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1142-25G A1142-500G
TCIAA1142-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA1142-25G TCIAA1142-500G
2-Phénoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénoxyaniline
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035765
Numéro CAS: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aea88ebe7139095b5d419013f0d6a806e234c06&vid=4aea88ebe7139095b5d419013f0d6a806e234c06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité