2-(3-Bromophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3517-25G B3517-5G
TCIAB3517-25GEA 455 EUR InStock
TCIAB3517-25G TCIAB3517-5G
2-(3-Bromophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(3-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00191857
Numéro CAS: 28229-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a19ce498384dbb6cb07c9de5523e7b456876b8&vid=17a19ce498384dbb6cb07c9de5523e7b456876b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité