2-(4-Bromophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1918-25G B1918-5G
TCIAB1918-25GEA 248 EUR InStock
TCIAB1918-25G TCIAB1918-5G
2-(4-Bromophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)
2-(4-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00002897
Numéro CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&vid=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité