Hexafluorophosphate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour sel fondu
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
E0493-25G E0493-5G
TCIAE0493-25GEA 264 EUR InStock
TCIAE0493-25G TCIAE0493-5G
Hexafluorophosphate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour sel fondu
Hexafluorophosphate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁F₆N₂P
MW: 256,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216703
Numéro CAS: 155371-19-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55cb29da5f67f6891d0428020348cf9fe5b8a21&vid=77f9ed30cb605bd5bd9436a4d20c143eb545de9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité