Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (sur base azote total) pour sel fondu
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
E0496-25G E0496-5G
TCIAE0496-25GEA 163 EUR InStock
TCIAE0496-25G TCIAE0496-5G
Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (sur base azote total) pour sel fondu
Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁BF₄N₂
MW: 197,97 g/mol
Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15°C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Numéro MDL: MFCD00216668
Numéro CAS: 143314-16-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité