2-Benzyloxyphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
B1661-10G B1661-25G
TCIAB1661-10GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB1661-10G TCIAB1661-25G
2-Benzyloxyphénol ≥97.0% (par GC)
2-Benzyloxyphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,143 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002186
Numéro CAS: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité