Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-4,6-dichloropyrimidine


024634-25G 024634-5G
FLUO024634-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024634-25G FLUO024634-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine


Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147 °C
Numéro MDL: MFCD00006108
Numéro CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité