5-Méthylphénazinium méthosulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: PMS
TCIAP0083-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP0083-1G TCIAP0083-5G
5-Méthylphénazinium méthosulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
Merck Index: 14,06109
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/81/28990781.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité