5-Méthylphénazinium méthosulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
P1872-1G P1872-5G
TCIAP1872-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAP1872-1G TCIAP1872-5G
5-Méthylphénazinium méthosulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Point de fusion: 160°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 14,06109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22dfd45999ff362c6592f1cc0a0720851722b483&vid=5bb413d32272a7942ba921d8fa10d4075af963df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Enzyme detection test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité