Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthyl-5-heptène-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Méthyl-2-heptène-6-one

TCIAM0252-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0252-25ML
6-Méthyl-5-heptène-2-one ≥98.0% (par GC)
6-Méthyl-5-heptène-2-one


Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –67,1 °C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00008905
Numéro CAS: 110-93-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/66/28973666.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité