Acide méthacrylique ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpropenoic acid
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0079-500G M0079-25G
TCIAM0079-500GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM0079-500G TCIAM0079-25G
Acide méthacrylique ≥99.0% (par GC) stabilisé
Acide méthacrylique
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00002651
Numéro CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
ONU: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05941
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3994515d4a04cc85f59e28fcaa566d3032bd5a42&vid=3994515d4a04cc85f59e28fcaa566d3032bd5a42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité