Méthacrylate d'éthyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0084-25ML M0084-500ML
TCIAM0084-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0084-25ML TCIAM0084-500ML
Méthacrylate d'éthyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate d'éthyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: –75°C
Densité: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00009161
Numéro CAS: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
ONU: 2277
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&vid=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité