Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-bromonicotinique

Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid

033056-25G 033056-5G
FLUO033056-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033056-25G FLUO033056-5G
Acide 2-bromonicotinique
Acide 2-bromonicotinique


Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646068
Numéro CAS: 35905-85-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité