Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
C2591-1G C2591-5G
TCIAC2591-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC2591-1G TCIAC2591-5G
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797335
Numéro CAS: 182344-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f7360640d5dea8775b05df14f4e3a62c6a7a4f&vid=f7f7360640d5dea8775b05df14f4e3a62c6a7a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité