Acide 3-acétylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1942-25GEA 303 EUR InStock
TCIAA1942-25G TCIAA1942-5G
Acide 3-acétylphénylboronique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 3-acétylphénylboronique
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074678
Numéro CAS: 204841-19-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/60/28930060.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité